As per our supplier, Atlas Antibodies, the product contains 40% glycerol, so it will not freeze at -20°C and will remain in a liquid form.
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
LLLSHIHASSYISPEKEEQYIAQFTSQFLSLQCLQALYVDSLFFLRGRLDQLLRHVMNPLETLSITNCRLSEGDVMHLSQSPSVSQLSVLSLSGVMLTDVSPEPLQALLERASATLQDLVFDECGI
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... PRAME(23532)
一般描述
PRAME蛋白可与以下成分相互作用:
- CUL2(抗-CUL2 HPA024578)
- TCEB1(抗-TCEB1 HPA078113)
- TCEB2(抗-TCEB2 SAB1409726)
免疫原
应用
兔抗PRAME抗体可用于蛋白质印迹、免疫组化和免疫荧光。[2]
生化/生理作用
特点和优势
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
外形
法律信息
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
-
Can HPA045153 be frozen at -20°C?
1 answer-