$778.00
请联系客服了解存货情况
推荐产品
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原序列
DGRFWIRVQESVMVPEGLCISVPCSFSYPRQDWTGSTPAYGYWFKAVTETTKGAPVATNHQSREVEMSTRGRFQLTGDPAKGNCSLVIRDAQMQDESQY
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SIGLEC10(89790)
免疫原
唾液酸结合Ig样凝集素10前体重组蛋白表位信号标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST72024
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Kening Li et al.
Leukemia, 37(2), 308-325 (2022-12-22)
Chemoresistance and relapse are the leading cause of AML-related deaths. Utilizing single-cell RNA sequencing (scRNA-seq), we dissected the cellular states of bone marrow samples from primary refractory or short-term relapsed AML patients and defined the transcriptional intratumoral heterogeneity. We found
Dong Won Kim et al.
Molecular neurodegeneration, 17(1), 83-83 (2022-12-20)
Amongst risk alleles associated with late-onset Alzheimer's disease (AD), those that converged on the regulation of microglia activity have emerged as central to disease progression. Yet, how canonical amyloid-β (Aβ) and tau pathologies regulate microglia subtypes during the progression of