Merck
所有图片(8)
主要文件
HPA022002
Sigma-Aldrich
抗 SIRT5 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
别名:
抗 NAD 依赖性去乙酰化酶 sirtuin-5, 抗 SIR2-样蛋白 5
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$778.00
$778.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μL
$778.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
$778.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
IDELHRKAGTKNLLEIHGSLFKTRCTSCGVVAENYKSPICPALSGKGAPEPGTQDASIPVEKLPRCEEAGCGGLLRPHVVW
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SIRT5(23408)
一般描述
SIRT5 (Sirtuin 5)是一种线粒体基质蛋白,属于Sirtuin家族的III类。它位于线粒体、细胞质和细胞核内。这种蛋白质在大脑、心脏、肝脏和肾脏中广泛表达。它由非常短的氨基和羧基末端序列组成,侧翼区域是保守的催化去乙酰化酶中心结构域。[1]
免疫原
NAD 依赖性去乙酰化酶去乙酰化酶-5 重组蛋白表位标签 (PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
SIRT5 (Sirtuin 5)与代谢和衰老过程有关。据一项研究报道,SIRT5 通过 NAD 依赖性脱乙酰化以及随后氨甲酰基磷酸合成酶 1 (CPS1) 的激活影响尿素循环途径,CPS1 在尿素循环的起始步骤中发挥着至关重要的作用,可用于解毒和去除氨。在非小细胞肺癌细胞中,也观察到 SIRT5 促进癌细胞生长和耐药性。研究表明,SIRT5 可能具有致癌属性。[1]
特点和优势
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST73829
外形
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Wenqing Lu et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 622198-622198 (2021-03-09)
Succinylation is a newly discovered and multienzyme-regulated post-translational modification (PTM) that is associated with the initiation and progression of cancer. Currently, no systematic analyses on the role of succinylation regulators in tumors have been reported. In this study, we performed
Yun-Qian Wang et al.
Nature communications, 9(1), 545-545 (2018-02-09)
Reversible post-translational modifications represent a mechanism to control tumor metabolism. Here we show that mitochondrial Sirtuin5 (SIRT5), which mediates lysine desuccinylation, deglutarylation, and demalonylation, plays a role in colorectal cancer (CRC) glutamine metabolic rewiring. Metabolic profiling identifies that deletion of
Javier Traba et al.
The Journal of clinical investigation, 125(12), 4592-4600 (2015-11-04)
Activation of the NLRP3 inflammasome is associated with metabolic dysfunction, and intermittent fasting has been shown to improve clinical presentation of NLRP3 inflammasome-linked diseases. As mitochondrial perturbations, which function as a damage-associated molecular pattern, exacerbate NLRP3 inflammasome activation, we investigated
Hao-Lian Wang et al.
Nature communications, 13(1), 6121-6121 (2022-10-18)
In our previous study, we reported that sirtuin5 (SIRT5), a member of the NAD+-dependent class III histone deacetylase family, is highly expressed in colorectal cancer (CRC). Herein we show that SIRT5 knockdown impairs the production of ribose-5-phosphate, which is essential
Dhaval P Bhatt et al.
The Journal of biological chemistry, 298(4), 101723-101723 (2022-02-15)
A wide range of protein acyl modifications has been identified on enzymes across various metabolic processes; however, the impact of these modifications remains poorly understood. Protein glutarylation is a recently identified modification that can be nonenzymatically driven by glutaryl-CoA. In