种属反应性
human, rat, mouse
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
SLLNCENSCGSSQSESDCCVAMASSCSAVTKDDSVGGTASTGNLSSSFMEEIQGYDVEFDPPLESKYECPICLMALREAVQ
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TRAF6(7189)
免疫原
TNF受体相关因子6重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
TRAF6(TNF受体相关因子6)是一种E3泛素连接酶,高度参与TGFβ-调节的信号级联,以及NF-κB信号转导调控。它通过Lys63-连接的多泛素化修饰TβRI胞内结构域,刺激TGFβI型受体(TβRI)。TRAF6也可通过蛋白水解剪切TβRI的胞内结构域,并将其导向细胞核,促进肿瘤侵袭。TRAF6可调控天然和适应性免疫应答,直接参与免疫系统调节。研究显示,它可影响结肠癌细胞增殖,在结肠癌中表达上调。因此,有建议将TRAF6作为结肠癌治疗的潜在靶点。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST75168
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Reshma Sundar et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(4), 554-565 (2015-01-27)
Transforming growth factor β (TGFβ) can act either as a tumor promoter or a tumor suppressor in a context-dependent manner. High levels of TGFβ are found in prostate cancer tissues and correlate with poor patient prognosis. We recently identified a
Yefei Rong et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(11), 260-260 (2014-09-26)
Pancreatic cancer is one of the most lethal malignancies, with a poor response to chemotherapy and therefore it is important to identify novel therapeutic targets. TNF receptor-associated factor 6 (TRAF6) , a regulator of NF-κB signaling, has been found recently
Heng Sun et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 53, 195-201 (2014-04-24)
TNF receptor associated factor 6 (TRAF6) plays a critical role in the regulation of innate immune responses and adaptive immune responses. Though recent studies indicate that TRAF6 is involved in cancer, its precise role in cancer including colon cancer has