Merck
所有图片(5)
主要文件
HPA014750
Sigma-Aldrich
抗 LAMP1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-CD107a 抗原, 抗-LAMP-1, 抗溶酶体相关膜糖蛋白1受体
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$778.00
$778.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μL
$778.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
$778.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原序列
SPVPKSPSVDKYNVSGTNGTCLLASMGLQLNLTYERKDNTTVTRLLNINPNKTSASGSCGAHLVTLELHSEGTTVLLFQFGMNASSSRFFLQGIQLNTILPDARDPAFKAANGSLRALQATVGNSYKCN
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... LAMP1(3916)
一般描述
LAMP1(溶酶体相关膜蛋白 1)是一种跨膜溶酶体糖蛋白。该蛋白质的预测分子量为 283kDa。它由385个氨基酸构成,有约 18 个推定的 N-糖基化位点。这些位点由富含丝氨酸脯氨酸的区域分隔成两个结构域。该结构域与免疫球蛋白(Ig)A 铰链结构域相似。一个N-糖基化结构域存在于N-末端,并延伸至推定的信号序列,另一个结构域连接到跨膜区,并伸入细胞质中。
免疫原
溶酶体相关膜糖蛋白 1前体重组蛋白质表位信号标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
LAMP1(溶酶体相关膜蛋白 1)的确切功能尚不清楚。它可能与细胞粘附有关。这种蛋白质与半乳糖凝集素一起参与表皮角质形成细胞的分化。它在癌细胞中上调,并被认为通过调节与内皮细胞和细胞外基质(ECM)的结合来促进肿瘤侵袭。它是颗粒基质的一部分,负责诱导房室内皮转化为间充质。这种转换发生在心脏中的房室管和近端流出道。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST72362
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Allan R Sinning et al.
The anatomical record. Part A, Discoveries in molecular, cellular, and evolutionary biology, 277(2), 307-311 (2004-03-31)
The heart extracellular matrix protein hLAMP-1 (lectin-associated matrix protein in the heart) is a component of the particulate matrix that activates the AV endothelium prior to its transformation into mesenchyme within the atrioventricular canal and proximal outflow tract of the
Victoria Sarafian et al.
Archives of dermatological research, 298(2), 73-81 (2006-05-20)
Lysosomes and their components are suspected to be involved in epidermal differentiation. In this study, lysosomal enzyme activities, expression of the lysosome-associated membrane protein 1 (Lamp-1) and expression of the epidermal galectins-1, -3 and -7 were investigated in human keratinocytes
J Viitala et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(11), 3743-3747 (1988-06-01)
Although several lysosomal membrane glycoproteins have been characterized by using specific antibodies, none of the studies so far elucidated the amino acid sequence of a lysosomal membrane glycoprotein. Here we describe cDNA clones encoding for one of the lysosome-associated membrane
Lukasz Kuźbicki et al.
Melanoma research, 16(3), 235-243 (2006-05-24)
Lysosome-associated membrane protein-1 is a protein with a significant content of beta1,6-branched N-glycans. It is thought that enhanced expression of lysosome-associated membrane protein-1 in tumour cells may promote invasion by influencing both adhesion to extracellular matrix and perhaps also binding