加強驗證
independent
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
FNTQGSFHCGCLPGWVLAPNGVSCTMGPVSLGPPSGPPDEEDKGEKEGSTVPRAATASPTRGPEGTPKATPTTSRPSLSSDAPITSAPLKMLAPSGSSGVWREPSIHHATAASGPQEPAGGDSSVATQNNDGTDGQKL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD93(22918)
一般說明
CD93(分化簇 93)是热敏性补体因子 C1q 的细胞表面受体,因此也称为 C1qR。该蛋白质主要在内皮细胞上表达。在新生儿脐带血细胞(UCBC)中,该蛋白在初始T 淋巴细胞(CD4+ CD45RA+ 细胞)上共表达。然而,这种蛋白质在成人外周血细胞 (PBC) 中不存在。它是一种高度 O-糖基化的 I 型跨膜蛋白,主要在内皮细胞、单核细胞、粒细胞和未成熟造血祖细胞(CD34+造血干细胞)中表达。其分子量为90-100kDa。它以可溶形式存在于人血浆中。
免疫原
补体成分 C1q 受体前体重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
补体因子 C1q 将人类细小病毒 B19 (B19V)与其受体 CD93(分化簇 93)连接起来,从而导致 B19V 通过内吞作用进入。CD93的表达受受 PKCδ(蛋白激酶 C)同工酶控制。在多重免疫反应期间,该蛋白质对于凋亡细胞的去除或排除至关重要。它控制成人和新生儿的免疫反应。该基因中的单核苷酸多态性 (SNP) rs3746731、Pro541Ser 与冠状动脉疾病( (CAD) 的风险有关。该蛋白质的血浆水平可能是包括心肌梗塞 (MI)在内的CAD 的潜在生物标志物。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST71888
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Microbiology and immunology, 57(12), 822-832 (2013-09-17)
It has previously been reported by these authors that cluster of differentiation (CD) 93 is co-expressed on naive T-lymphocytes (CD4(+) CD45RA(+) cells) in neonatal umbilical cord blood cells (UCBCs) but not on normal adult peripheral blood cells (PBCs). In this
Science translational medicine, 13(604) (2021-07-30)
The immature and dysfunctional vascular network within solid tumors poses a substantial obstacle to immunotherapy because it creates a hypoxic tumor microenvironment that actively limits immune cell infiltration. The molecular basis underpinning this vascular dysfunction is not fully understood. Using
Journal of internal medicine, 270(3), 229-236 (2011-02-22)
A common nonsynonymous single nucleotide polymorphism (SNP) in the CD93 gene (rs3746731, Pro541Ser) has been associated with risk of coronary artery disease (CAD). CD93 is a transmembrane glycoprotein, which is detectable in soluble form in human plasma. We investigated whether
Cell reports, 34(4), 108663-108663 (2021-01-28)
Self-renewal is a key characteristic of leukemia stem cells (LSCs) responsible for the development and maintenance of leukemia. In this study, we identify CD93 as an important regulator of self-renewal and proliferation of murine and human LSCs, but not hematopoietic
Journal of virology, 88(14), 8102-8115 (2014-05-09)
Despite its strong host tropism for erythroid progenitor cells, human parvovirus B19 (B19V) can also infect a variety of additional cell types. Acute and chronic inflammatory cardiomyopathies have been associated with a high prevalence of B19V DNA in endothelial cells