Merck
所有图片(5)
主要文件
HPA002940
Sigma-Aldrich
抗-AHNAK2 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
Anti-推定的未表征蛋白质ENSP00000381351片段, 抗-AL512802.2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$857.00
$857.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μL
$857.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.43
$857.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... AHNAK2(113146)
免疫原
AHNAK核蛋白2重组蛋白表位标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST70635
外形
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Minglei Wang et al.
Theranostics, 7(5), 1100-1113 (2017-04-25)
Integrative database analysis was performed to identify novel candidate oncogene AHNAK2 overexpressed in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). However, the function of AHNAK2 in cancer cells is currently unknown. In this study, we first confirmed the upregulation of AHNAK2
Yi Xu et al.
Nature communications, 15(1), 818-818 (2024-01-28)
Animal studies have demonstrated the ability of pancreatic acinar cells to transform into pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). However, the tumorigenic potential of human pancreatic acinar cells remains under debate. To address this gap in knowledge, we expand sorted human acinar
Hagen Klett et al.
Frontiers in genetics, 9, 108-108 (2018-04-21)
Late diagnosis and systemic dissemination essentially contribute to the invariably poor prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Therefore, the development of diagnostic biomarkers for PDAC are urgently needed to improve patient stratification and outcome in the clinic. By studying the