Key Documents
HDP1096
Perfecta3D® 悬挂式滴盘
size 96 wells , with lid and tray, polystyrene (untreated), sterile
别名:
3D, 3D 细胞培养
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
材料
polystyrene (untreated)
無菌
sterile
包裝
pack of 8 ea individually packaged
製造商/商標名
3D Biomatrix HDP1096-8
尺寸
96 wells , with lid and tray
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Perfecta3D® 悬滴板有助于形成一致且可控的三维(3D)球体和细胞聚集体。
可以在接种到孔中之前混合细胞,便于进行均一的共培养,也可以在形成球体后添加到孔中,便于进行有模式的共培养。类似拟胚体的干细胞聚集物可以在细胞不与表面接触的情况下进行培养和研究。很容易更换培养基。
每孔一种聚集形式。96 和 384 孔 Perfecta3D® 悬滴板与自动化液体处理设备兼容。可以将药物和测定试剂直接添加到孔中。每孔一个球体,并且控制球体大小意味着数据的一致性。
  • 易用性
  • 每孔一个球状或聚集体
  • 从培养皿顶部接近培养物:进行培养基更换,添加化合物或添加细胞以进行共培养
  • 与液体处理系统、酶标仪和手动移液器兼容
法律資訊
Perfecta3D is a registered trademark of 3D Biomatrix
访问文档库
Michele Minopoli et al.
Cancers, 13(13) (2021-07-03)
Myxoid liposarcoma (MLPS) is the second most common subtype of liposarcoma and has tendency to metastasize to soft tissues. To date, the mechanisms of invasion and metastasis of MLPS remain unclear, and new therapeutic strategies that improve patients' outcomes are