Merck
H7523
Sigma-Aldrich
HEPES
BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
别名:
4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O4S
CAS号:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
產品線
BioXtra
化驗
≥99.5% (titration)
形狀
powder
雜質
Insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物(900 °C)
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH值
5.0-6.5 (1 M in H2O)
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.035 at 280 in H2O at 1 M
≤0.045 at 260 in H2O at 1 M
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HEPES被视为可用于生物研究的最佳通用缓冲液之一。在生理pH下,该分子是两性离子的,并在pH 6.8至8.2下可有效作为缓冲剂。HEPES已用于一系列应用,包括组织培养。它常用于在空气中对细胞培养基进行缓冲。HEPES 在 Mg 的体外实验中表现出了应用潜力。
應用
HEPES 已被用于:
  • 作为蛋白质样品制备中使用的均质化缓冲液的组分
  • 作为 PRP 制备的一部分,中和 PRP(富含血小板的血浆)溶液
  • 作为 2X PBS 缓冲液中的组分,其用于细胞系制备中的磷酸钙转染
  • 作为 RPMI 1640 培养基的补充剂,用于培养人脐静脉内皮细胞(HUVEC)和 M199 完全培养基,用于离体治疗睾丸组织。
其他說明
使用 HEPES 规格表可以非常方便地比较 HEPES 产品的规格。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
The inhibitory effect of intracerebroventricularly injected interleukin 1? on testosterone secretion in the rat: role of steroidogenic acute regulatory protein.
Ogilvie KM, et al.
Biology of Reproduction, 60(2), 527-533 (1999)
Intervertebral disc regeneration in an ex vivo culture system using mesenchymal stem cells and platelet-rich plasma.
Chen WH, et al.
Biomaterials, 30(29), 5523-5533 (2009)
Hsp60-induced tolerance in the rotifer Brachionus plicatilis exposed to multiple environmental contaminants.
Wheelock CE, et al.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 36(3), 281-287 (1999)
In vitro tubulogenesis of endothelial cells by relaxation of the coupling extracellular matrix-cytoskeleton.
Deroanne CF, et al.
Cardiovascular Research, 49(3), 647-658 (2001)
Increased expression of reticulon 3 in neurons leads to reduced axonal transport of $\beta$ site amyloid precursor protein-cleaving enzyme 1.
Deng M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(42), 30236-30245 (2013)