主要文件
H7289
Sigma-Aldrich
羟基苯基荧光素
别名:
2-[6-(4′-羟基)苯氧基-3H-黄嘌呤-3-酮-9-基]苯甲酸, HPF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H16O6
分子量:
424.40
UNSPSC代码:
12352200
储存条件
protect from light
荧光
λex 490 nm; λem 515 nm
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于检测高活性氧(hROS)的荧光试剂。荧光强度会在与hROS,如羟基和过氧亚硝酸盐的即时反应后增加。由于HPF不会与一氧化氮、超氧化物和过氧化氢发生反应,它可以有区别的检测到过氧亚硝酸盐。HPF可耐受光诱导的自动氧化。
可比产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)