Merck
H6785
Sigma-Aldrich
15(S)-羟基-(5Z,8Z,11Z,13E)-二十碳四烯-(2-生物素)酰肼
≥98%, ethanol solution
别名:
15(S)-HETE−biotin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H48N4O4S
分子量:
560.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98%
表单
ethanol solution
εmax
23,000 at 236 nm
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C30H48N4O4S/c1-2-3-13-18-24(35)19-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-21-27(36)33-34-28(37)22-17-16-20-26-29-25(23-39-26)31-30(38)32-29/h4-5,8-11,14,19,24-26,29,35H,2-3,6-7,12-13,15-18,20-23H2,1H3,(H,33,36)(H,34,37)(H2,31,32,38)/b5-4-,10-8-,11-9-,19-14+/t24-,25-,26-,29-/m0/s1
InChI key
CVMXPPQBNJUHBS-DJDVYCAUSA-N
应用
May be used to detect 15(S)-HETE binding proteins and/or receptors.
生化/生理作用
Potent 5-lipoxygenase inhibitor.
其他说明
15(S)-HETE is a major arachidonic acid metabolite produced from the 15-lipoxygenase pathway.
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
57.2 °F
闪点(°C)
14 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)