H4409
制药生产
别名:
杂交瘤培养基
H4409-1L
$224.00
1 of 10
Roche
11363735001
杂交瘤融合和生长补充剂
SAFC
14610C
EX-CELL ® 610-HSF 杂交瘤细胞无血清培养基
H4281
11088947001
BM Condimed H1
Sigma-Aldrich
P8483
多胺补充剂 (1000×)
14650C
EX-CELL® 用于NS0细胞的NS0无血清培养基
RAB0244
人 IL-10 ELISA 试剂盒
L0288
脂质混合物1,化学成分明确
RAB0613
Human APOE / Apolipoprotein E ELISA Kit
H0137
Hybri-Max™ HT培养基补充物 (50×)™
500
for research or for further manufacturing use
sterile-filtered
liquid
cell culture | hybridoma: suitablecell culture | mammalian: suitable
endotoxin, tested
glucose: 2.84 g/LNaHCO3: yesL-glutamine: no
ambient
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分子生物学与功能基因组学
生物制药生产_生物工艺细胞培养_制剂-默克生命科学
生物工艺液体细胞培养基_缓冲液_细胞培养培养基-默克生命科学
细胞培养_细胞分析_3D细胞培养_细胞培养基-默克生命科学
细胞培养基和缓冲液
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
G6148
GMEM培养基
14405C
EX-CELL® 405 昆虫细胞无血清培养基
C5467
EX-CELL ® ACF CHO 培养基
14591C
EX-CELL ® HeLa 细胞无血清培养基