Merck
H2381
Sigma-Aldrich
1,6-二氨基己烷
别名:
1,6-己烷二胺, 六亚甲基二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2(CH2)6NH2
CAS号:
分子量:
116.20
Beilstein:
1098307
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NCCCCCCN
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
176.0 °F - closed cup
闪点(°C)
80 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)