主要文件
GN781185
Greiner 微孔板
384 well, flat bottom, clear
别名:
384 well microplate, 384 well plate, cell culture plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
价格与库存信息目前不能提供
物料
flat bottom
包装
pack of 32 ea
制造商/商品名称
Greiner 781185
存货情况
available only in China
尺寸
384 wells
适用性
suitable for (cell culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Greiner微孔板适用于保存活性试剂、患者样本、DNA/RNA或储备培养物(种子)。
  • 聚丙烯材料耐高温(-196至+121°C)和化学腐蚀。
  • 无热原板不含可检出的DNase、RNase、人类DNA。
  • 字母数字孔编码便于识别。
  • 可用粘性封膜和热封机密封,实现长期可靠密封。
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)