主要文件
GN781090
Greiner CELLSTAR® 微孔板
384 well, TC treated, black μClear®
别名:
384 well microplate, 384 well plate, cell culture plate, treated microplate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
价格与库存信息目前不能提供
物料
black
包装
pack of 120 ea
制造商/商品名称
Greiner 781090
存货情况
available only in China
尺寸
384 wells
适用性
suitable for (cell culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Greiner CELLSTAR® 384孔细胞培养板经物理表面处理提高细胞粘附能力。
  • 配有盖子,可在最少蒸发的情况下实现气体交换,并极大降低交叉污染风险。
  • 不含可检出的DNase、RNase、人类DNA,无热原、无细胞毒性。
  • μ透明®底是一种透明薄膜底,适用于细胞培养和荧光或发光检测分析的显微观察。
  • 圆角方孔设计便于灵活改变工作体积和防止气泡产生。
  • 适配常见仪器,兼容自动化系统。
  • 字母数字孔编码。
法律信息
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)