主要文件
GN780280
Greiner MASTERBLOCK®储存微孔板
96 well, polypropylene, capacity 2.2 mL, conical (V) bottom, translucent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
价格与库存信息目前不能提供
物料
polypropylene
包装
pack of 50 ea
制造商/商品名称
Greiner 780280
存货情况
available only in China
尺寸
96 wells
适用性
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)