主要文件
GN121263
Greiner Cryo.s 冻存管
2 mL, 12.5 x 48 mm, sterile
别名:
Greiner 冻存管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
价格与库存信息目前不能提供
材料
round bottom polypropylene
無菌
sterile (DNAse and RNAse free)
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
Greiner 121263
存貨情形
available only in China
技術
cryopreservation: suitable
容積
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Greiner的Cryo.S冻存管经过辐射灭菌,并且不含DNA酶和RNA酶。 经过LAL方法验证无热原。 冻存管和管盖由聚丙烯材料制成。 管盖有多种颜色可供选择。 500规格含150个插入式小盖,300规格含100个插入式小盖。
法律資訊
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)