主要文件
GE80-1129-53
EPH electrode wick for MultiPhor II electrophoresis unit
W × L 82 mm × 130 mm, pack of 500 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105300
NACRES:
NB.22
等级
electrophoresis grade
包装
pack of 500 ea
制造商/商品名称
Cytiva 80112953
宽度 × 长度
82 mm × 130 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Used for connecting the buffer solution with the gel.
法律信息
MultiPhor is a trademark of Cytiva
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)