Merck
G7754
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸 γ-(α-萘胺) 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H16N2O3 ·H2O
CAS号:
分子量:
290.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
powder
溶解度
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.N[C@@H](CCC(=O)Nc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3.H2O/c16-12(15(19)20)8-9-14(18)17-13-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;/h1-7,12H,8-9,16H2,(H,17,18)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
InChI 密鑰
QJIBNSSNADIAKZ-YDALLXLXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)