powder
比活性
2,000-10,000 units/g solid (without added oxygen)
分子量
160 kDa
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分子量:160 kDa(凝胶过滤)
pI: 1865
消光系数:E1% = 16.7 (280 nm)
来自黑曲霉的葡萄糖氧化酶是由 2 个相等的亚基组成的二聚体,每个亚基的分子量为 80kDa。每个亚基含有一个黄素腺嘌呤二核苷酸部分和一个铁。该酶是含有 ~16% 中性糖和 2% 氨基糖的糖蛋白。该酶还含有 3 个半胱氨酸残基和 8 个 N-连接糖基化的潜在位点。
葡萄糖氧化酶能够以不同的速率氧化 D-己醛糖、单脱氧-D-葡萄糖和甲基-D-葡萄糖。
葡萄糖氧化酶的最佳 pH 为 5.5,虽然它的活性范围很宽,pH 4-7葡萄糖氧化酶对β-D-葡萄糖具有特异性,KM为33-110mM。
葡萄糖氧化酶不需要任何活化剂,但它被Ag+、Hg2+、Cu2+、醋酸苯汞和对-氯甲基苯甲酸酯抑制。它不受非金属 SH 试剂的抑制:N-乙基马来酰亚胺、碘乙酸盐和碘乙酰胺。
葡萄糖氧化酶可用于酶法测定溶液中的 D-葡萄糖。由于葡萄糖氧化酶将β-D-葡萄糖氧化成D-葡糖酸内酯和过氧化氢,因此辣根过氧化物酶通常用作葡萄糖测定的偶联酶。尽管葡萄糖氧化酶对β-D-葡萄糖具有特异性,但是可以对D-葡萄糖溶液进行定量,因为当酶促反应消耗β-D-葡萄糖时,α-D-glucose葡萄糖将变为β-D-葡萄糖。
pI: 1865
消光系数:E1% = 16.7 (280 nm)
来自黑曲霉的葡萄糖氧化酶是由 2 个相等的亚基组成的二聚体,每个亚基的分子量为 80kDa。每个亚基含有一个黄素腺嘌呤二核苷酸部分和一个铁。该酶是含有 ~16% 中性糖和 2% 氨基糖的糖蛋白。该酶还含有 3 个半胱氨酸残基和 8 个 N-连接糖基化的潜在位点。
葡萄糖氧化酶能够以不同的速率氧化 D-己醛糖、单脱氧-D-葡萄糖和甲基-D-葡萄糖。
葡萄糖氧化酶的最佳 pH 为 5.5,虽然它的活性范围很宽,pH 4-7葡萄糖氧化酶对β-D-葡萄糖具有特异性,KM为33-110mM。
葡萄糖氧化酶不需要任何活化剂,但它被Ag+、Hg2+、Cu2+、醋酸苯汞和对-氯甲基苯甲酸酯抑制。它不受非金属 SH 试剂的抑制:N-乙基马来酰亚胺、碘乙酸盐和碘乙酰胺。
葡萄糖氧化酶可用于酶法测定溶液中的 D-葡萄糖。由于葡萄糖氧化酶将β-D-葡萄糖氧化成D-葡糖酸内酯和过氧化氢,因此辣根过氧化物酶通常用作葡萄糖测定的偶联酶。尽管葡萄糖氧化酶对β-D-葡萄糖具有特异性,但是可以对D-葡萄糖溶液进行定量,因为当酶促反应消耗β-D-葡萄糖时,α-D-glucose葡萄糖将变为β-D-葡萄糖。
應用
葡萄糖氧化酶广泛用于食品和制药工业,以及葡萄糖生物传感器的主要组分。
生化/生理作用
葡萄糖氧化酶催化β-d-葡萄糖氧化成 d-葡糖酸-β-内酯和过氧化氢,分子氧作为电子受体。
品質
原油。可能含有过氧化氢酶、淀粉酶、麦芽糖酶、糖原酶、转化酶和半乳糖氧化酶。
單位定義
在 pH 5.1,35℃ 下,一个单位每分钟将1.0 μmole的β-D-葡萄糖氧化成 D-葡糖酸内酯和 H2O2,相当于每分钟吸收22.4 μl O2。如果反应混合物被氧气饱和,则活性最多可增加 100%。
分析報告
通过缩二脲法测定的蛋白质。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
Lab on a chip, 13(3), 468-474 (2012-12-18)
An intravenous implantable glucose/dioxygen hybrid enzyme-Pt micro-biofuel cell (BFC) was investigated. In this miniaturized BFC, a flexible carbon fiber (FCF) microelectrode modified with neutral red redox mediator and glucose oxidase was used as the bioanode, and an FCF modified with
Analytica chimica acta, 755, 100-107 (2012-11-14)
A novel glucose biosensor, based on the modification of well-aligned polypyrrole nanowires array (PPyNWA) with Pt nanoparticles (PtNPs) and subsequent surface adsorption of glucose oxidase (GOx), is described. The distinct differences in the electrochemical properties of PPyNWA-GOx, PPyNWA-PtNPs, and PPyNWA-PtNPs-GOx
Talanta, 103, 228-235 (2012-12-04)
Fabrication of an enzyme amperometric biosensor for glucose via electropolymerization of pyrrole in the presence of glucose oxidase onto a hydrogel coated platinum electrode is hereby established as a viable biotransducer fabrication method. Platinum micro- (φ=25 μm) and macro- (φ=100
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(50), 17389-17395 (2012-11-23)
To mimic the structure and functionality of multienzyme complexes, which are widely present in Nature, Pluronic-based micelles were designed to colocalize multiple enzymes. To stabilize the micelles as well as to enable characterization of single enzyme immobilization and multienzyme colocalization
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 415, 152-157 (2012-10-24)
Glucose oxidase biosensors are used in self-monitoring blood glucose concentrations. The capillary blood glucose quantitation requires a calibration curve. Due to the limitation in obtaining calibration curve from capillary blood, an alternate approach by using venous blood for neonatal measurement