Merck
G1536
Sigma-Aldrich
2,3,4-三羟基苯乙酮
别名:
2′,3′,4′-三羟基苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)3C6H2COCH3
CAS号:
分子量:
168.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
mp
169-172 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
InChI 密鑰
XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3