Merck
F7817
Sigma-Aldrich
伏马菌素 B2 溶液
1.4 mM in DMSO
别名:
FB2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 μL
$587.00
$587.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
500 μL
$587.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H59NO14
分子量:
705.83
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
$587.00
请联系客服了解存货情况
分子量
705.83
质量水平
浓度
1.4 mM in DMSO
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)CCCCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
InChI key
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)