产品名称
抗-c-Fos 兔抗, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 50-60 kDa
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using human colorectal carcinoma tissue
western blot: 1:1,000 using nuclear extract of a phorbol ester-treated human A431 cells or nuclear extract of human A431 cells
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FOS(2353)
一般描述
免疫原
应用
兔抗c-Fos抗体可用于免疫测定以确定脊髓切片中的c-fos免疫反应性。 它还用于免疫组织化学。[1]
它可用作探针以确定c-Fos在多种细胞过程(包括细胞增殖和分化)中的存在和作用,以及对细胞损伤或应激的反应。
生化/生理作用
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)