Merck
F4506
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindole-3-acetic acid
≥97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$466.00
1 G
$1,320.00
$466.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$466.00
1 G
$1,320.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8FNO2
CAS号:
分子量:
193.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
$466.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥97%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
GWLLOJBOPVNWNF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)