Merck
F1879
Sigma-Aldrich
甲醛脱氢酶 来源于假单胞菌
lyophilized powder, 1.0-6.0 units/mg solid
别名:
FDH, 甲醛:NAD+ 氧化还原酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
形狀
lyophilized powder
比活性
1.0-6.0 units/mg solid
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲醛脱氢酶 (FDH) 属于中链醇脱氢酶类。它是由绿脓假单胞菌中的fdhA 和fdhB基因编码的。绿脓假单胞菌恶臭假单胞菌的FDH序列是保守序列,并具有同源性。FDH以二聚体和四聚体的形式存在,其催化活性位点含有锌。其单体对应于350-400 个氨基酸残基。
應用
来源于假单胞菌的甲醛脱氢酶已用于:
  • 建立标准曲线,进行赖氨酸特异性脱甲基酶 1 (LSD1) 的脱甲基-FDH 检测和甲醛脱氢酶 (FDH) 检测。
  • 作为药物、废水、疫苗和工业产品中甲醛的生物传感器。
  • 用于偶联果胶甲酯酶(PME)酶测定。
生化/生理作用
甲醛脱氢酶(FDH)是一种酶,以NAD+为电子受体,催化甲醛氧化生成甲酸盐。甲醛脱氢酶参与甲醛的生物脱毒,甲醛是组氨酸、香子兰酸盐等化合物代谢的有毒产物。它们通过将甲醛转化为二氧化碳进行解毒。 通过分解S-亚硝基谷胱甘肽,FDH 在哺乳动物细胞中蛋白质巯基亚硝基化(S-nitrosation)的调节中起关键作用。它们也通过催化内源性亚硝化剂S-亚硝基谷胱甘肽(GSNO),参与调节亚硝基硫醇稳态。
單位定義
在 pH7.5。37℃ 下,一个单位的酶每分钟将 1.0 μmole 甲醛氧化成甲酸。
外觀
含有约 70% 稳定剂的冻干粉末,如 Mg2+、Ca2+、牛血清白蛋白、甘氨酸和赖氨酸
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
The role of a formaldehyde dehydrogenase-glutathione pathway in protein S-nitrosation in mammalian cells
Haqqani A S, et al.
Nitric Oxide, 9(3), 172-181 (2003)
Expression, purification, and characterization of formaldehyde dehydrogenase from Pseudomonas aeruginosa
Zhang W, et al.
Protein Expression and Purification, 92(2), 208-213 (2013)
Structure of formaldehyde dehydrogenase from Pseudomonas aeruginosa: the binary complex with the cofactor NAD+
Liao Y, et al.
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 69(9), 967-972 (2013)
W Hohnloser et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 361(12), 1763-1766 (1980-12-01)
1) The enzymatic demethylation of caffeine (1,3,7-trimethylxanthine) by Pseudomonas putida C1 was investigated; an inducible enzyme system has been observed. This enzyme shows an optimum pH of about 6.0, and the optimum temperature is in the range of 22-24 degrees
Redundancy of enzymes for formaldehyde detoxification in Pseudomonas putida
Roca A, et al.
Journal of Bacteriology, 191(10), 3367-3374 (2009)