主要文件
ETIPRQ1250-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. 标准吸头
(dark green), size, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
物料
(dark green)
尺寸
L
无菌性
non-sterile
特点
Eppendorf Quality
包装
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
pack of 960 ea (Autoclavable refill trays)
制造商/商品名称
Eppendorf® 022494018 (NA)
最大体积
1.25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
散装包装在可重新密封袋中。
200μL、300μL 和 1000μL 吸头有颜色编码,分别为黄色、橙色和蓝色。
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)