主要文件
EPM1344-0009
Eppendorf® New Brunswick I24/I24R Incubator Shaker
I24R, refrigerated, orbit diameter 3/4 in., AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104405
特点
CSA and CE compliant
I24R
orbit diameter 3/4 in.
refrigerated
制造商/商品名称
Eppendorf® M1344-0009 (US)
参数
-15-60 °C temp. range
25-500 rpm (speed range)
宽度 × 直径 × 高度
56 cm × 76.2 cm × 61 cm
平台尺寸
46 cm × 46 cm
重量
60 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
benchtop incubator with built-in shaker
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)