主要文件
EPM1324-9906
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.73
价格与库存信息目前不能提供
物料
aluminum
特点
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
制造商/商品名称
Eppendorf® M1324-9906 (NA)
尺寸
76 cm × 46 cm
容量
(40 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)