主要文件
EPM1231-9938
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103706
NACRES:
NB.73
价格与库存信息目前不能提供
物料
stainless steel
特点
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
制造商/商品名称
Eppendorf® M1231-9938 (NA)
长度 × 宽度
30.5 cm × 42 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)