主要文件
EPAG-21-00
Utility Tray
for Eppendorf® Brunswick Innova® 2350 shaker, with non-skid rubber surface
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.73
产品EPAG-21-00监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
特点
with non-skid rubber surface
制造商/商品名称
Eppendorf® AG-21-00 (Global)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Platform for Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shaker to hold 10 mL Erlenmeyer flasks in dedicated aluminum clips.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)