主要文件
EP6001062210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, drawer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122806
NACRES:
NB.12
产品EP6001062210监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
物料
stainless steel
特点
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
制造商/商品名称
Eppendorf® 6001062210 (Global)
技术
cryopreservation: suitable
直径 × 宽度 × 高度
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 290 mm (11.4 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)