主要文件
EP6001061510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes, (4 x 2) configuration, stainless steel, side access
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122806
NACRES:
NB.12
物料
stainless steel
特点
(4 x 2) configuration
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes
max. box number per rack: 4 (2 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
制造商/商品名称
Eppendorf® 6001061510 (Global)
技术
cryopreservation: suitable
直径 × 宽度 × 高度
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 274 mm (10.8 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 24 boxes)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)