特點
Holds 750 mL flat bottom bottles
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920741004 (Global)
參數
4,079 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
166 mm
直徑
104 mm
相容性
for use with Universal-Large bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG