主要文件
EP5895181007
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, without buckets
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
产品EP5895181007监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
特点
to hold 4 x 400 mL round buckets
S-4x400, without buckets
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5895181007
参数
5,100 max. RCF (5,263 xg)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5910R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)