特点
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
包装
case of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5895175007
参数
10,000 rpm speed
储存温度
room temp
相关类别
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG