主要文件
EP5825747003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 27 x 5 mL FACS, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
产品EP5825747003监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
物料
round bottom
特点
capacity 27 x 5 mL FACS
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5825747003 (Global)
参数
3,229 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
115 mm
直径
12 mm
相容性
for use with 750 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)