主要文件
EP5810721008
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 16x7-17 mL tubes, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.78
特点
holds 16x7-17 mL tubes
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5810721008
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 500 mL rectangular buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)