主要文件
EP5810718007
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
产品EP5810718007监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
特点
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5810718007
参数
4,000 max. RCF (3,220 xg)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)