材料
conical bottom
特點
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL,
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804793005 (Global)
參數
3,215 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
60 mm
直徑
17 mm
相容性
for use with 250 mL round buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG