主要文件
EP5427755004
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
产品EP5427755004监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
特点
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5427755004 (Global)
参数
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)