主要文件
EP5424706002
Eppendorf® Rotor F-45-18-11-Kit
incl.lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
产品EP5424706002监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
特点
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
incl.lid
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5424706002
参数
15,000 max. RCF (18,111 xg)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5424/5424R
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)