主要文件
EP5404000410
Eppendorf® Centrifuge 5424 R G
refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161701
AC/DC输入
230 V AC, Schuko plug
特点
CE compliant
to hold 24 1.5/2.0 mL tubes
knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
refrigerated
制造商/商品名称
5404000410
Eppendorf® 5404000410
Eppendorf®
参数
temp. range at -10-40 °C
15000 rpm
21130 × g
技术
centrifugation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)