主要文件
EP5353040113
Eppendorf® Tube holder PCR 96
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NC.21
产品EP5353040113监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
特点
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
制造商/商品名称
Eppendorf® 5353040113
技术
PCR: suitable
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)