主要文件
EP0030124707
Eppendorf ® PCR 管
Forensic DNA grade, 0.2 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
别名:
Eppendorf® PCR tubes, eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.22
物料
conical bottom polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
RNase and DNase free
Forensic DNA grade
cap (hinged lid clip)
包装
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030124707
技术
PCR: suitable
颜色
colorless
容量
0.2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
盖子前缘有污染屏蔽的薄壁 PCR 管,防止打开管子时意外联系内表面。
盖子上无光泽的书写表面
化学/物理抗性
经高温高压灭菌
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2