Key Documents
EP0030073894
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (0.5-2.5 μL), L (46 mm), red, pack of 480 ea (10 trays × 48 tips)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
材料
red (Tray)
無菌
non-sterile
包裝
pack of 480 ea (10 trays × 48 tips)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030073894
技術
PCR: suitable
長度
(46 mm)
最大體積
2.5 mL
容積
(0.5-2.5 μL)
顏色
red
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG