材料
polypropylene
特點
autoclavable
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Bel-Art F18235-0000
相关类别
一般說明
这种聚丙烯夹子可将软管牢牢固定在烧杯或其他开口容器中。它紧贴在边缘,有一个 51 毫米(2 英寸)长的臂,臂上有一个孔,每个袋子最多可容纳 9.5 毫米(3/8 英寸)外径 6 的管子
将 3/8 英寸外径的管路固定在烧杯边缘或其他壁厚达 1/4 英寸的开口容器上
将 3/8 英寸外径的管路固定在烧杯边缘或其他壁厚达 1/4 英寸的开口容器上