esiRNA cDNA靶序列
GCCATCAGATGTGGTAGTGGAAGGCCAGCAGGGCTCGGTGAGGACCGCGAGGAGAGCGGCGAGGCCGGGGTCCTTGGGCAGGGTTCCTCCGCTCTGAGTCCCGGGAGCCCCGGACCCTGCGCTCCTAACCCTTGGGACGCGCTGCAGAGCCGCTGGCCTTCGCTCCCTCCGTGGACCACGCTCCACACCAGGGACACCGCCGTGATATTGGGCTGTCTTGAGGTTGAAATGAGTCTGTACGCTTGGAATTGTGTCTGGGCAGAGCTGAGCGCTCGGGGAACGTTGGCAGCTTTACGATTTGCTTACTGTACCCCCAAATTACTGCTCCTTGACCATCGTCAGCACCCCACAGCCCAGCTCCTGCAGAAGCGTCCTTATCGCCACGTGTGCACAAAGTTGTGTTACATATGATCATTTTAAAAGACTAGACGGGCCAAGGCACTCTCACTGGGAGTCCCATTGTCTTTAGAATAAAATTCGGCTTTT
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
mouse ... TDP1(104884)