Merck
MISSION® esiRNA
两支透明的塑料样品管,具有红色螺旋盖。每只管顶端有显眼的红色“M”标志。
MISSION® esiRNA(Eupheria Biotech提供支持)为 RNAi 研究人员进行蛋白质编码基因和 lncRNA(长链非编码 RNA)的转录后沉默,提供了一种成熟、实惠且简单的方法。生物制备的 esiRNA 由异源性 siRNA(天然 RNA,无修饰)混合物组成,靶向相同的 mRNA 序列。这些多重沉默触发器导致高度特异性、有效的基因敲低,脱靶效应低于单一的化学合成 siRNA。
欲知MISSION® esiRNA产品及规格详情,请点击链接或按下表的基因靶标查找。
更多信息请访问我们的常见问题解答页面。
相关产品资源
  • 定制寡核苷酸及qPCR探针在线工具
    详细了解我们的寡核苷酸和 qpcr 探针设计工具,包括 OligoArchitect™ 引物和探针设计解决方案以及 OligoEvaluator™:寡核苷酸序列计算器。
  • 定制 DNA 和 RNA 寡核苷酸及 qPCR 探针产品资源
    查看我们的定制预设计 DNA 寡核苷酸、RNA 寡核苷酸和 qPCR 探针产品和技术资源,包括在线工具、案例研究以及寡核苷酸标签许可证和常见问题解答,例如寡核苷酸合成、长度、修饰等。
  • 定制寡核苷酸总括订单
    很高兴为您提供定制寡核苷酸的总括订单。我们的跟踪系统让您可以轻松管理总括订单支出。只需注册总括订单,即可享受这项服务。
  • RapidRED™ Payment Program
    The payment program enables you to minimize paperwork and streamline your online ordering process with only one purchase transaction for setting up and depositing funds into your payment account.
  • Oligo Product Reviews by SelectScience®
    Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!