esiRNA cDNA 標靶序列
ACCTGCTTGGAGTCTGCATTAGTCGGCGTTTGCAATATTGTCCAGCAAGAATGGGGTGGAGCGATTCCTTGCCAGGTTGTTCTGGTGACTGATGGCTGTCTTGGTATTGGCAGGGGGTCACTGCGACACTCCCTAGCTACTCAGAATCAAAGAAGTGAGAGCAACAGGTTTCCACTCCCCTTCCCTTTCCCATCTAAGTTATATGTCATGTGCATGGCGAACTTGGAGGAGCTTCAGAGCACCGATTCCTTGGAATGCCTTGAACGACTCATAGACATAAATAATGGTGAAGGGCAAATTTTTACTATTGATGGCCCCCTGTGTTTGAAAAATGTGCAATCTATGTTTGGAAAGCTGATAGATCTGGCGTACACACCTTTCCATGCTGTTCTCAAGTGTGGCCACCT
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... INTS14(69882) , 2010321M09Rik(69882)