esiRNA cDNA 標靶序列
CCTCATCACCGGAGGAATAATTTATGATGTTATTGTTGAACCTCCAAGTGTCGGTTCTATGACTGATGAACATGGGCATCAGAGGCCAGTAGCTTTCTTGGCCTACAGAGTAAATGGACAATATATTATGGAAGGACTTGCATCCAGCTTCCTATTTACAATGGGAGGTTTAGGTTTCATAATCCTGGACCGATCGAATGCACCAAATATCCCAAAACTCAATAGATTCCTTCTTCTGTTCATTGGATTCGTCTGTGTCCTATTGAGTTTTTTCATGGCTAGAGTATTCATGAGAATGAAACTGCCGGGCTATCTGATGGGTTAGAGTGCCTTTGAGAAGAAATCAGTGGATACTGGATTTGCTCCTGTCAATG
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... OSTC(58505) , AC107071.3(58505)